Saltar a
RTC000085
Diisopropyl ether
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Diisopropyl ether, Isopropyl ether
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
102.17
NACRES:
NA.07
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1731256
MDL number:
eCl@ss:
25140904
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
120 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
827 °F
expl. lim.
1-21 %, 100 °F
packaging
pkg of 20 mL
refractive index
n20/D 1.367 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
density
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Analysis Note
These secondary standards offer multi-traceability to the USP and EP primary standards, where they are available.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9901 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diisopropyl ether
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Central nervous system
supp_hazards
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
-18.4 °F
Punto de inflamación (°C)
-28 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)