PHR8975
Fentanyl related compound G
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Acetyl fentanyl, N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-acetamide
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
envase
pkg of 20MG
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
N2(CCC(CC2)N(c3ccccc3)C(=O)C)CCc1ccccc1
InChI
1S/C21H26N2O/c1-18(24)23(20-10-6-3-7-11-20)21-13-16-22(17-14-21)15-12-19-8-4-2-5-9-19/h2-11,21H,12-17H2,1H3
Clave InChI
FYIUUQUPOKIKNI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)