PHR8903
2-(3-Indolylmethyl)-L-tryptophan
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
2-(3-Indolylmethyl)-L-tryptophan
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)