Documentos clave
PHR3893
Mometasone Furoate Impurity F
new
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H28Cl2O7
Número de CAS:
Peso molecular:
535.41
Código UNSPSC:
12352200
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
mometasone
envase
pkg of 30MG
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Otras notas
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)