PHR3557
Dicyclomine Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
[1,1′-Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid, Dicycloverine EP Impurity A
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001900
traceable to USP 1191011
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 80 mg
aplicaciones
pharmaceutical
cadena SMILES
OC(=O)C2(CCCCC2)C1CCCCC1
InChI
1S/C13H22O2/c14-12(15)13(9-5-2-6-10-13)11-7-3-1-4-8-11/h11H,1-10H2,(H,14,15)
Clave InChI
SJSRFXJWBKOROD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)