PHR3515
Almotriptan Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
{3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-5-[(pyrrolidine-1-yl)sulfonylmethyl]-1H-indol-1-yl}methanol
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1013523
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(N3CCCC3)Cc1cc2c([n](cc2CCN(C)C)CO)cc1
InChI
1S/C18H27N3O3S/c1-19(2)10-7-16-12-20(14-22)18-6-5-15(11-17(16)18)13-25(23,24)21-8-3-4-9-21/h5-6,11-12,22H,3-4,7-10,13-14H2,1-2H3
Clave InChI
KOCKDRPYMWRIJL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)