PHR3494
1,2-Dichloropropane
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
1,2-Dichloropropane, Propylene dichloride
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.89 (vs air)
presión de vapor
40 mmHg ( 19.4 °C)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
1035 °F
lim. expl.
14.5 %
envase
pkg of 1 mL
índice de refracción
n20/D 1.439 (lit.)
bp
95-96 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
densidad
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC(Cl)CCl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
59.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
15 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)