Documentos clave
PHR3458
Supelco
Levocabastine Hydrochloride
new
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Levocabastine Hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H30ClFN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
456.98
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to EP L0390000
traceable to USP 1359856
familia API
levocabastine
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)[C@@]2(CC[C@H](CC2)N3C[C@H]([C@](CC3)(c4ccccc4)C(=O)O)C)C#N.Cl
InChI
1S/C26H29FN2O2.ClH/c1-19-17-29(16-15-26(19,24(30)31)21-5-3-2-4-6-21)23-11-13-25(18-28,14-12-23)20-7-9-22(27)10-8-20;/h2-10,19,23H,11-17H2,1H3,(H,30,31);1H/t19-,23-,25-,26-;/m1./s1
Clave InChI
OICFWWJHIMKBCD-VALQNVSPSA-N
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Nota de análisis
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)