PHR3310
Doxazosin mesylate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[4-(1,4-benzodioxan-2-yl)carpiperazin-1-yl)]-6,7-dimethoxyquinazoline mesylate, Doxazosin methanesulfonate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1225419
envase
pkg of 500 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CS(O)(=O)=O.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5ccccc5O4
InChI
1S/C23H25N5O5.CH4O3S/c1-30-18-11-14-15(12-19(18)31-2)25-23(26-21(14)24)28-9-7-27(8-10-28)22(29)20-13-32-16-5-3-4-6-17(16)33-20;1-5(2,3)4/h3-6,11-12,20H,7-10,13H2,1-2H3,(H2,24,25,26);1H3,(H,2,3,4)
Clave InChI
VJECBOKJABCYMF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)