PHR3276
Chloroacetonitrile
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Seleccione un Tamaño
US$ 180,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 180,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
3 (vs air)
presión de vapor
1.78 psi ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of (3X1.2ML)
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
bp
124-126 °C (lit.)
densidad
1.193 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
ClCC#N
InChI
1S/C2H2ClN/c3-1-2-4/h1H2
Clave InChI
RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)