PHR3080
Phenylbutyrate Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
3-Benzoylpropionic acid, 4-Oxo-4-phenylbutyric acid
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1614523
familia API
sodium phenylbutyrate
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
mp
114-117 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)CCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O3/c11-9(6-7-10(12)13)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,12,13)
Clave InChI
KMQLIDDEQAJAGJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)