PHR2997
Amitraz Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
Amitraz Metabolite BTS 27271, N-(2,4-Dimethylphenyl)-N′-methylformamidine, N-Methyl-N′-2,4-xylylformamidine
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to BP 641
traceable to USP 1028028
familia API
amitraz
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
CN\C=N\c1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C10H14N2.ClH/c1-8-4-5-10(9(2)6-8)12-7-11-3;/h4-7H,1-3H3,(H,11,12);1H
Clave InChI
VXSNJXDZTGFDMB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)