PHR2869
Foscarnet Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
1-Ethoxy-1-hydroxyphosphinecarboxylic acid 1-oxide disodium salt, disodium(ethoxyoxidophosphanyl)formate, Disodium (ethoxyoxydophosphanyl)formate
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. F0389004
traceable to USP 1283313
familia API
foscarnet
Formulario
solid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[P](=O)(OCC)(O)C(=O)O
InChI
1S/C3H7O5P/c1-2-8-9(6,7)3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)(H,6,7)
Clave InChI
BKWIXPAEQDWSDE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)