PHR2777
Promethazine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 50 mg
Sinónimos:
Isopromethazine hydrochloride, N,N,β-Trimethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine monohydrochloride, N,N-Dimethyl-2-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-amine hydrochloride
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1570029
familia API
promethazine
Formulario
powder
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
S1c2c(cccc2)N(c3c1cccc3)C(CN(C)C)C.Cl
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(12-18(2)3)19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
Clave InChI
RISCHQYUHLQSBU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)