PHR2713
Glycopyrrolate Related Compound I
Sinónimos:
(RS)-3-[(SR)-2-(4-Chlorophenyl)-2-cyclopentyl-2-hydroxyacetoxy]-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium bromide
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
traceable to USP 1296086
descripción
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Formulario
solid
envase
pkg of 30 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)