PHR2654
Silver Sulfadiazine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Silver(I) sulfadiazine, Sulfadiazine silver
Seleccione un Tamaño
US$ 325,00
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 325,00
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1612608
familia API
sulfadiazine
Formulario
powder
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 500 mg
mp
285 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Ag])c2ncccn2
InChI
1S/C10H9N4O2S.Ag/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10;/h1-7H,11H2;/q-1;+1
Clave InChI
UEJSSZHHYBHCEL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)