PHR2637
Oleyl Alcohol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Oleyl alcohol, Z-9-Dodecen-1-ol, cis-9-Octadecen-1-ol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1478185
familia API
oleyl alcohol
Formulario
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 5x100 mg
índice de refracción
n20/D 1.46 (lit.)
bp
207 °C/13 mmHg (lit.)
mp
0-5.0 °C (lit.)
densidad
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
Clave InChI
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
awg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)