PHR2580
Sumatriptan Succinate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
Sumatriptan succinate, 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide succinate, GR-43175
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to BP BP950
traceable to Ph. Eur. Y0000022
traceable to USP 1642201
familia API
sumatriptan
Formulario
solid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 500 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
OC(=O)CCC(O)=O.CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1
InChI
1S/C14H21N3O2S.C4H6O4/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clave InChI
PORMUFZNYQJOEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)