PHR2574
Desonide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
(11β,16α)-11,21-Dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione, Budesonide acetonide
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1173304
familia API
desonide
Formulario
solid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 300 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O1[C@@]2([C@H](OC1(C)C)C[C@@H]3C2(CC([C@H]4C3CCC5=CC(=O)C=CC54C)O)C)C(=O)CO
InChI
1S/C24H32O6/c1-21(2)29-19-10-16-15-6-5-13-9-14(26)7-8-22(13,3)20(15)17(27)11-23(16,4)24(19,30-21)18(28)12-25/h7-9,15-17,19-20,25,27H,5-6,10-12H2,1-4H3/t15?,16-,17?,19+,20+,22?,23?,24+/m0/s1
Clave InChI
WBGKWQHBNHJJPZ-YWZQBGSISA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)