Merck
PHR2522
Supelco
Naproxen Impurity I
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)acetic acid, 6-Methoxy-2-naphthaleneacetic acid, 6-Methoxy-2-naphthylacetic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 627,00
US$ 627,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 627,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
216.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 627,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
naproxen
Formulario
solid
envase
pkg of 100 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(C)c1cc2c(cc(cc2)CC(=O)O)cc1
InChI
1S/C13H12O3/c1-16-12-5-4-10-6-9(7-13(14)15)2-3-11(10)8-12/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,14,15)
Clave InChI
PHJFLPMVEFKEPL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Aplicación
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Nota de análisis
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)