PHR2429
(−)-Borneol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
(−)-Borneol, endo-(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
camphor
Formulario
powder
envase
pkg of 100 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m0/s1
Clave InChI
DTGKSKDOIYIVQL-QXFUBDJGSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)