PHR2326
Guaifenesin Impurity D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
1,3-Bis(2-methoxyphenoxy)-2-propanol, 1,3-Bis(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol, NSC 142122
Seleccione un Tamaño
US$ 785,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 785,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
guaifenesin
Formulario
solid
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(COC1=C(OC)C=CC=C1)COC2=CC=CC=C2OC
InChI
1S/C17H20O5/c1-19-14-7-3-5-9-16(14)21-11-13(18)12-22-17-10-6-4-8-15(17)20-2/h3-10,13,18H,11-12H2,1-2H3
Clave InChI
SSNCGCIXFDVLFP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)