Documentos clave
PHR2272
4-Dehydroxy-4-chloro Penciclovir
new
certified reference material
Seleccione un Tamaño
PHR2272-100MG
US$ 206,00
US$ 206,00
Fecha estimada de envío18 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
PHR2272-100MG
US$ 206,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14ClN5O2
Número de CAS:
Peso molecular:
271.70
US$ 206,00
Fecha estimada de envío18 de abril de 2025
grade
certified reference material
Quality Level
API family
penciclovir
packaging
pkg of 100MG
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
Other Notes
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)