PHR2228
β-Estradiol 3-methyl ether
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 3-methyl ether, 17β-Hydroxy-3-methoxy-1,3,5(10)-estratriene
Seleccione un Tamaño
US$ 695,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 695,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
estradiol
Formulario
solid
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@H](CC2)c4c(cc(cc4)OC)CC3)CC1)C
InChI
1S/C19H26O2/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(21-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)20/h4,6,11,15-18,20H,3,5,7-10H2,1-2H3/t15-,16-,17+,18+,19+/m1/s1
Clave InChI
ULAADVBNYHGIBP-GFEQUFNTSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)