PHR2106
4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]ethyl]-2-methylphenol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
4-[2-(tert-Butylamino)ethyl]-2-methylphenol hydrochloride, 4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]ethyl]-2-methylphenol hydrochloride
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
albuterol, salbutamol
Formulario
solid
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(C(C)(C)C)CCc1cc(c(cc1)O)C
InChI
1S/C13H21NO/c1-10-9-11(5-6-12(10)15)7-8-14-13(2,3)4/h5-6,9,14-15H,7-8H2,1-4H3
Clave InChI
NZVRVWRGZWEPRX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)