PHR2017
Candesartan Cilexetil Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
(Ethyl 1-{[2′-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylate)
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1087814
familia API
candesartan
Formulario
powder
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 20 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[nH]1nnnc1c2c(cccc2)c3ccc(cc3)C[n]4c5c(nc4OCC)cccc5C(=O)OCC
InChI
1S/C26H24N6O3/c1-3-34-25(33)21-10-7-11-22-23(21)32(26(27-22)35-4-2)16-17-12-14-18(15-13-17)19-8-5-6-9-20(19)24-28-30-31-29-24/h5-15H,3-4,16H2,1-2H3,(H,28,29,30,31)
Clave InChI
BCPWNYREAURMOP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney,Blood
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)