PHR1844
Fluticasone Related Compound D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
6α,9-Difluoro-17-[(methylsulfanyl)carbonyl]-11β-hydroxy-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17α-yle propanoate, 6ALPHA,9-DIFLUORO-11BETA-HYDROXY-16ALPHA-METHYL-17-[(METHYLSULFANYL)]-3-OXOANDROSTA- 1,4-DIEN-17ALPHA-YL ACETATE, S-Methyl 6α, 9α-difluoro-11β-hydroxy-16α-methyl-3-oxo-17α-propionyloxyandrosta-1,4-diene-17β-carbothioate, Ticabesone propionate
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000221
traceable to USP 1285829
familia API
fluticasone
Formulario
powder
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 30 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
F[C@]21[C@H](C[C@@]3([C@@]([C@@H](CC3C2C[C@@H](C4=CC(=O)C=CC41C)F)C)(OC(=O)CC)C(=O)SC)C)O
InChI
1S/C25H32F2O5S/c1-6-20(30)32-25(21(31)33-5)13(2)9-15-16-11-18(26)17-10-14(28)7-8-22(17,3)24(16,27)19(29)12-23(15,25)4/h7-8,10,13,15-16,18-19,29H,6,9,11-12H2,1-5H3/t13-,15?,16?,18+,19+,22?,23+,24+,25+/m1/s1
Clave InChI
DRXCUKXWTNOXTD-XTVONRPDSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)