PHR1692
Phenytoin Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
α-[(Aminocarbonyl)amino]-α-phenylbenzeneacetic acid, alpha-[(Aminocarbonyl)amino]-alpha-phenylbenzeneacetic acid
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1535020
familia API
phenytoin
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(C(c2ccccc2)(c1ccccc1)C(=O)O)C(=O)N
InChI
1S/C15H14N2O3/c16-14(20)17-15(13(18)19,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,18,19)(H3,16,17,20)
Clave InChI
UESCARMREGSPTP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)