Documentos clave
PHR1652
Supelco
Valproic Acid Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
2-Allyl-4-pentenoic acid, Diallyl Acetic Acid, Diallylacetic acid
Seleccione un Tamaño
0.5 ML
US$ 1.320,00
US$ 1.320,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
0.5 ML
US$ 1.320,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
140.18
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.320,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1708729
familia API
valproic acid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 × 0.5 mL
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(CC=C)C(=O)CCC=C
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-5-6-8(9)10-7-4-2/h3-4H,1-2,5-7H2
Clave InChI
KIMFDBOZBIWTFM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicación
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Nota al pie de página
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA5741 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1