PHR1615
Ritodrine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Ritodrine hydrochloride, 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-[2-(4-hydroxyphenyl)ethylamino]propanol, N-(p-Hydroxyphenethyl)-4-hydroxynorephedrine hydrochloride
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. 586
traceable to USP 1604701
familia API
ritodrine
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 g
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.C[C@H](NCCc1ccc(O)cc1)[C@H](O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C17H21NO3.ClH/c1-12(17(21)14-4-8-16(20)9-5-14)18-11-10-13-2-6-15(19)7-3-13;/h2-9,12,17-21H,10-11H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
Clave InChI
IDLSITKDRVDKRV-XHXSRVRCSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)