PHR1456
Bis(2 ethylhexyl)maleate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Bis(2-ethylhexyl) maleate
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1075203
familia API
bis(2-ethylhexyl) maleate
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 2x1 g
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.455 (lit.)
densidad
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C/C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13-
Clave InChI
ROPXFXOUUANXRR-YPKPFQOOSA-N
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney,Liver
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
365.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
185 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)