PHR1324
N- Metil-D-glucamina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
1-Desoxi-1-(metilamino)-D-glucitol, Meglumina
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001209
traceable to USP 1379140
familia API
meglumine
CofA
current certificate can be downloaded
temp. de autoignición
~662 °F
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
129-131.5 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
Clave InChI
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Descripción general
Meglumine is a glucose-derived secondary amine which is widely used as an excipient in pharmaceutical formulations.[1]
Aplicación
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)