PHL89609
Cinobufagin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
14,15β-Epoxy-3β,16β-dihydroxy-5β,20(22)-bufadienolide 16-acetate, 5β,20(22)-Bufadienolide-3β,16β-diol-14,15β-epoxy 16-acetate
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@]([C@@H](C(C=C1)=COC1=O)[C@H]2OC(C)=O)(CC[C@@]3([H])[C@@]4([H])CC[C@@]5([H])[C@@]3(CC[C@H](O)C5)C)[C@@]64[C@@H]2O6
InChI
1S/C26H34O6/c1-14(27)31-22-21(15-4-7-20(29)30-13-15)25(3)11-9-18-19(26(25)23(22)32-26)6-5-16-12-17(28)8-10-24(16,18)2/h4,7,13,16-19,21-23,28H,5-6,8-12H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19-,21+,22-,23-,24+,25-,26-/m1/s1
Clave InChI
SCULJPGYOQQXTK-OLRINKBESA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)