PHL89505
Galangin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3,5,7-Trihydroxyflavone, Norizalpinin
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
214-215 °C (lit.)
aplicaciones
cannabis testing
Formato
neat
cadena SMILES
Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-10(17)12-11(7-9)20-15(14(19)13(12)18)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,16-17,19H
Clave InChI
VCCRNZQBSJXYJD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Galangin, a polyphenol-based flavonol, belongs to the family of flavonoid compounds. It is abundantly available in human dietary sources such as fruits, vegetables, etc. and is widely used in herbal medicines, owing to its remedial properties.[1][2]
Aplicación
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)