Merck
PHL89238
Caffeoylmalic acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2-[[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]butanedioic acid
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 1.070,00
US$ 1.070,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 1.070,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H12O8
Número de CAS:
Peso molecular:
296.23
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.070,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O(C)c1c(ccc(c1)\C=C\C(=O)OC(CC(=O)O)C(=O)O)OC
InChI
1S/C15H16O8/c1-21-10-5-3-9(7-11(10)22-2)4-6-14(18)23-12(15(19)20)8-13(16)17/h3-7,12H,8H2,1-2H3,(H,16,17)(H,19,20)/b6-4+
Clave InChI
FZQDBBBREHNBJN-GQCTYLIASA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Simone Angeloni et al.
Plants (Basel, Switzerland), 10(2) (2021-01-27)
Leonurus cardiaca L. (Lamiaceae) is a perennial herb distributed in Asia and Southeastern Europe and has been used in traditional medicine since antiquity for its role against cardiac and gynecological disorders. The polar extracts obtained from L. cardiaca aerial parts