PHL89225
Hyperforin (stable Dicyclohexylammonium salt)
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Hyperforin (dicyclohexylammonium) salt, Hyp-DCHA, Hyperforin-DCHA
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)C(=O)[C@@]34C(O)=C(C\C=C(\C)C)C(=O)[C@@](C\C=C(\C)C)(C[C@H](C\C=C(/C)C)[C@@]3(C)CC\C=C(\C)C)C4=O
InChI
1S/C35H52O4.C12H23N/c1-22(2)13-12-19-33(11)27(16-14-23(3)4)21-34(20-18-25(7)8)30(37)28(17-15-24(5)6)31(38)35(33,32(34)39)29(36)26(9)10;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h13-15,18,26-27,38H,12,16-17,19-21H2,1-11H3;11-13H,1-10H2/t27-,33+,34+,35-;/m0./s1
Clave InChI
ZUYCAROZOLUHJY-DNSWOBEMSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?