Merck
PHL83530
trans-Oxyresveratrol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Oxyresveratrol, (E)-2,3′,4,5′-Stilbenetetrol, 2,3′,4,5′-Tetrahydroxy-trans-stilbene, 4-[(1E)-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol
Seleccione un Tamaño
20 MG
US$ 420,00
US$ 420,00
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 MG
US$ 420,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12O4
Número de CAS:
Peso molecular:
244.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 420,00
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1ccc(\C=C\c2cc(O)cc(O)c2)c(O)c1
InChI
1S/C14H12O4/c15-11-4-3-10(14(18)8-11)2-1-9-5-12(16)7-13(17)6-9/h1-8,15-18H/b2-1+
Clave InChI
PDHAOJSHSJQANO-OWOJBTEDSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)