Merck
PHL83313
Forsythoside B
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 815,00
US$ 815,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 815,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H44O19
Número de CAS:
Peso molecular:
756.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 815,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@@](C1)(O)CO)O)OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]2OC(=O)\C=C\c5cc(c(cc5)O)O)O[C@@H]4O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]4O)O)O)C)O)OCCc3cc(c(cc3)O)O
InChI
1S/C34H44O19/c1-15-24(41)25(42)26(43)32(50-15)53-29-27(44)31(47-9-8-17-3-6-19(37)21(39)11-17)51-22(12-48-33-30(45)34(46,13-35)14-49-33)28(29)52-23(40)7-4-16-2-5-18(36)20(38)10-16/h2-7,10-11,15,22,24-33,35-39,41-46H,8-9,12-14H2,1H3/b7-4+/t15-,22+,24-,25+,26+,27+,28+,29+,30-,31+,32-,33+,34+/m0/s1
Clave InChI
JMBINOWGIHWPJI-UNSOMVRXSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)