Merck
PHL83310
Brazilin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Brasilin, 6,6a,7,11b-Tetrahydro-3,6a,9,10-tetrahydroxyindeno[2,1-c]chromene, Natural Red 24
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 551,00
US$ 551,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 551,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14O5
Número de CAS:
Peso molecular:
286.28
Número de índice de color:
75280
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 551,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1C[C@]2([C@@H](c4c1cc(cc4)O)c3c(cc(c(c3)O)O)C2)O
InChI
1S/C16H14O5/c17-9-1-2-10-14(4-9)21-7-16(20)6-8-3-12(18)13(19)5-11(8)15(10)16/h1-5,15,17-20H,6-7H2/t15-,16+/m0/s1
Clave InChI
UWHUTZOCTZJUKC-JKSUJKDBSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)