Merck
PHL82632
Seneciphylline N-oxide
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 736,00
US$ 736,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 736,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H23NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
349.38
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 736,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[N]21(=O)[C@H]3[C@H](OC(=O)\C(=C\C)\CC(=C)[C@](C(=O)OCC3=CC2)(O)C)CC1
InChI
1S/C18H23NO6/c1-4-12-9-11(2)18(3,22)17(21)24-10-13-5-7-19(23)8-6-14(15(13)19)25-16(12)20/h4-5,14-15,22H,2,6-10H2,1,3H3/b12-4+/t14-,15-,18-,19?/m1/s1
Clave InChI
COHUFMBRBUPZPA-HPHFTHPTSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Nota de análisis
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)