Merck
PHL80892
Atropine sulfate
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
20 MG
US$ 507,00
US$ 507,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 MG
US$ 507,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H23NO3 · 0.5H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
338.41
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 507,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H]4(C5CCC4CC(C5)OC(=O)C(CO)c6ccccc6)C.[N+H]1(C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3)C
InChI
1S/2C17H23NO3.H2O4S/c2*1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;1-5(2,3)4/h2*2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
HOBWAPHTEJGALG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
For the analysis of the phytotoxins. Tropane alkaloid.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sara Bohnert et al.
Toxicology letters, 324, 86-94 (2020-01-20)
Organophosphorus nerve agents (NA) inhibit acetylcholinesterase (AChE) which results in the over-stimulation of both the central and peripheral nervous systems, creating a toxic syndrome that can be lethal if left untreated (Cannard, 2006). It is standard practice to treat Sarin