PHL80491
Lithospermic acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Lithospermic acid A
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1C(C(c3c1c(ccc3\C=C\C(=O)O[C@H](Cc4cc(c(cc4)O)O)C(=O)O)O)C(=O)O)c2cc(c(cc2)O)O
InChI
1S/C27H22O12/c28-15-5-1-12(9-18(15)31)10-20(26(34)35)38-21(33)8-4-13-2-7-17(30)25-22(13)23(27(36)37)24(39-25)14-3-6-16(29)19(32)11-14/h1-9,11,20,23-24,28-32H,10H2,(H,34,35)(H,36,37)/b8-4+/t20-,23?,24?/m1/s1
Clave InChI
UJZQBMQZMKFSRV-UJVFRBSWSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)