Merck
PHL80468
(±)-Heraclenin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Imperatorin epoxide, Oxyimperatorin
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 895,00
US$ 895,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 895,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14O5
Número de CAS:
Peso molecular:
286.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 895,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1C(C1COc2c3[o][c](ccc3cc4c2[o]cc4)=O)(C)C
InChI
1S/C16H14O5/c1-16(2)11(21-16)8-19-15-13-10(5-6-18-13)7-9-3-4-12(17)20-14(9)15/h3-7,11H,8H2,1-2H3
Clave InChI
CTJZWFCPUDPLME-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic