Merck
PHL80159
5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 325,00
US$ 325,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 325,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8O4
Número de CAS:
Peso molecular:
192.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 325,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
296-299 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
CC1=CC(=O)Oc2cc(O)cc(O)c12
InChI
1S/C10H8O4/c1-5-2-9(13)14-8-4-6(11)3-7(12)10(5)8/h2-4,11-12H,1H3
Clave InChI
QNVWGEJMXOQQPM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)