Documentos clave
P60W0C
Low Temperature Viscosity Standard
ASTM D 2162 traceable
Seleccione un Tamaño
500 ML
US$ 280,00
US$ 280,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 ML
US$ 280,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 280,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
calidad
ASTM D 2162 traceable
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
Descripción general
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Low Temperature Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)