P2155022
Plastic additive 22
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Poly(4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidine ethanol-alt-1,4-butanedioic acid)
About This Item
grado
pharmaceutical primary standard
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
>350 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N1(C(CC(CC1(C)C)OC)(C)C)CCOC(=O)CCC(=O)C
InChI
1S/C17H31NO4/c1-13(19)7-8-15(20)22-10-9-18-16(2,3)11-14(21-6)12-17(18,4)5/h14H,7-12H2,1-6H3
Clave InChI
CTJXKCPBMVLOQI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
428.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
220 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)