P2155005
Plastic additive 05
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Epoxidized linseed oil, ELO, Linseed oil, epoxidized
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
fabricante / nombre comercial
EDQM
densidad
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
590.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
310.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)