O5380
Oxethazaine
analytical standard
Sinónimos:
2-Hydroxyethyliminobis(N-[α,α-dimethylphenethyl]-N-methylacetamide), Oxetacaine
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
CN(C(=O)CN(CCO)CC(=O)N(C)C(C)(C)Cc1ccccc1)C(C)(C)Cc2ccccc2
InChI
1S/C28H41N3O3/c1-27(2,19-23-13-9-7-10-14-23)29(5)25(33)21-31(17-18-32)22-26(34)30(6)28(3,4)20-24-15-11-8-12-16-24/h7-16,32H,17-22H2,1-6H3
InChI key
FTLDJPRFCGDUFH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)