Documentos clave
NISTRM8188
Soy-containing solid oral dosage form
NIST®SRM®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pkg of 13 mg
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descripción general
Otras notas
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Daidzein (C15H10O4), Daidzin(a) (C21H20O9), Genistein (C15H10O5), Genistin(a) (C21H20O10), Glycitein (C16H12O5), Glycitin (C22H22O10)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)