NISTRM8017
Polyvinylpyrrolidone coated silver nanoparticles
NIST® RM 8017, nominal diameter 75 nm
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
NIST®
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 8017_cert
SRM 8017_SDS
Aplicación
Características y beneficios
- The reference values for the mean silver particle size are traceable to the SI unit of length, expressed in nanometers, and are determined using the following methods:
1) Atomic Force Microscopy (AFM)
2) Transmission Electron Microscopy (TEM)
3) Ultra-Small-Angle X-ray Scattering (USAXS)
4) Dynamic Light Scattering (DLS) - The reference mass values for silver (Ag) are provided, and values are metrologically traceable to the SI unit of mass, expressed in milligrams.
- Information values for copper, gold, silicon, and Iiron are provided and determined using ICP-MS method.
- Expiration details, instructions for handling, storage and use are provided on the NIST certificate.
Otras notas
Silver (Ag), Copper (Cu), Gold (Au), Silcon (Si), Iron (Fe)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)